Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
33.85 CHF - 108.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10034-99-8 |
---|---|
Summenformel | H14MgO11S |
Molekulargewicht (g/mol) | 246.47 |
MDL-Nummer | MFCD00149785 |
InChI-Schlüssel | WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate |
PubChem CID | 24843 |
ChEBI | CHEBI:31795 |
IUPAC-Name | Magnesium;sulfat;heptahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11411828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14491.0B |
1000 g |
33.85 CHF
1000 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11421828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14491.0I |
5000 g |
108.00 CHF
5000 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenMagnesiumsulfat, das durch geeignete Verfahren hergestellt wird, findet Verwendung in mehreren pharmazeutischen Präparaten von Magnesium, die normalerweise als Epsom-Salz bezeichnet werden. Es wird als Mikronährstoff in der Landwirtschaft, als Salz zum Brauen bei der Herstellung bestimmter alkoholischer Produkte, als Elektrolyt zur Herstellung von Metallsalzen, als Gerinnungsmittel und als Bestandteil in Badesalzen für die Anwendung in der Floating-Therapie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Säure. Schwer löslich in Alkohol und Glycerin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
10034-99-8 | |
246.47 | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
24843 | |
Magnesium;sulfat;heptahydrat |
H14MgO11S | |
MFCD00149785 | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
CHEBI:31795 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Magnesium sulfate heptahydrate | |
H14MgO11S | |
14,5691 | |
Soluble in in water and acid. Slightly soluble in alcohol and glycerol. | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
246.47 | |
CHEBI:31795 | |
≥99% | |
1.68 |
10034-99-8 | |
MFCD00149785 | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
Magnesium;sulfat;heptahydrat | |
24843 | |
246.48 (120.37 Anhydrous) | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-298-2
missing translation for 'rtecsNumber' : OM4508000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen