Learn More
Magnesiumsulfat, reinst, SLR, getrocknet, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10316240
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumsulfat, reinst, SLR, getrocknet, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10316240
500 g, Pulver im Kunststoffgefäß
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Artikelnummer. 10316240
Marke: Fisher Chemical M/1100/53
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Magnesiumsulfat, Extra Pure, SLR, getrocknet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22189-08-8
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00149787
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix otMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 1124 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Formelmasse 120.36 mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck < 0.1 mmHg bei 20 °C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberM/1100/60,M/1100/68,M/1100/53,M/1100/61
Chargennummer2528016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberM/1100/60,M/1100/68,M/1100/53,M/1100/61
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat, reinst, SLR, getrocknet, Fisher Chemical >