Learn More
Magnesiumsulfat, reinst, SLR, getrocknet, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10224680
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Magnesiumsulfat, Extra Pure, SLR, getrocknet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22189-08-8
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00149787
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 1124 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 2 kg
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Formelmasse 120.36g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck <0.1mmHg at 20°C