Learn More
Magnesiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 25.4 mm (1.0 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15435065
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 25.4 mm (1.0 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435065
1 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15435065
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047073.KF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium rod
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 25.4mm (1.0 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 Pc.
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.4g/piece
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS13I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
ChargennummerM15H005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
ChargennummerW10H003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
ChargennummerQ25E011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
ChargennummerW05A011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
Name des Produkts
Magnesiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 25.4 mm (1.0 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >