Learn More
Magnesiumband, ungefähre Abmessungen: 3.0 mm (0.12 in.) Breite, 0.15 mm (0.0059 in.) Dicke, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15494745
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumband, ungefähre Abmessungen: 3.0 mm (0.12 in.) Breite, 0.15 mm (0.0059 in.) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494745
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
5 x 25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15494745
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012811.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Form: ca. 0,78 g/m; leicht entzündbar
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium ribbon
Namenshinweis Approximate dimensions: 3.0mm (0.12 in.) wide, 0.15mm (0.0059 in.) thick
UN-Nummer UN1869
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.78g/m
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP12L033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number012811.14,012811.51
ChargennummerQ03K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number012811.14,012811.51
ChargennummerR03J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number012811.14,012811.51
ChargennummerP03I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012811.14,012942.03,012811.51,012942.09
ChargennummerS02B006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012811.14,012942.03,012811.51,012942.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium ribbon
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Magnesium
Name des Produkts
Magnesiumband, ungefähre Abmessungen: 3.0 mm (0.12 in.) Breite, 0.15 mm (0.0059 in.) Dicke, Thermo Scientific Chemicals >