Learn More
Magnesiumpulver, -20+100 Mesh, 99.8 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356667
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumpulver, -20+100 Mesh, 99.8 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356667
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11356667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000869.A1
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium powder
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Strukturformel Mg
Menge 1 kg
Netzgröße -20+100 Mesh
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP24L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number000869.A1,000869.30
ChargennummerM16L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog Number000869.A1,000869.30
ChargennummerY29E017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number000869.A1,000869.30
ChargennummerR12A049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000869.A1,000869.30
ChargennummerC15Z024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000869.A1,000869.30
Name des Produkts
Magnesiumpulver, -20+100 Mesh, 99.8 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals >