Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Total RNA Elution Buffer
Dieser Elutionspuffer ist im MagMAX-96 Total RNA Isolationskit enthalten.
Marke: Applied Biosystems™ A41043
23.32 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieser Elutionspuffer ist im MagMAX-96 Total RNA Isolationskit (Kat. Nr. AM1830) und MagMAX-96 Viral RNA Isolationskit (AM1836) enthalten. Er wird hier zum separaten Kauf zur Verfügung gestellt.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. |
|
MagMAX™ | |
10 mL | |
Raumtemperatur |