Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome Lysis Solution
Dieser Lysepuffer ist im MagMAX Microbiome Ultra Nukleinsäure-Isolationskit (Kat.- Nr. A42357 und A42358) enthalten. Er ist für Anwendungen, die mehr Lyselösung benötigen als im Kit enthalten sind, separat erhältlich.
Marke:  Applied Biosystems™ A42361
610.30 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
695.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16356582
  • 726.00 CHF / 1000 Reaktionen
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
This lysis buffer is included in the MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. Nos. A42357, and A42358). It is made available separately for applications that require more lysis solution than is provided in the kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR
MagMAX™
Raumtemperatur
Bakterien, Blut, bukkale Proben, Zellen, Pilze, flüssige Proben (z. B. Serum), virale Proben, Hefe
Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle
800 mL
Virale DNA⁄RNA, Pathogen-DNA⁄RNA, Nukleinsäuren insgesamt
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA42361
Chargennummer2401030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA42361
Chargennummer2406031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA42361
Chargennummer2409032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberA42361
Chargennummer2410033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberA42361
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome Lysis Solution > 800 ml