Learn More
YSI™ SAUERSTOFF/TEMPERATUR SONDE 6 BAR BAR
Kann einfach und schnell kalibriert werden
Marke:  YSI™ 057087
Artikelnummer. 11998866
  • 446.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Eine 13-299-16-Membran/ein KCI-Kit
Requires : Abnehmbares Kabel; separat bestellen.
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verwendung mit tragbaren YSI-Modellen 52 und 58 oder mit YSI 5000 oder 5100 Tischmessgeräten bei Ausstattung mit optionalem Sondenadapterkabel 13-299-78.
  • Kalibrierung in nur wenigen Sekunden in der Luft
  • Automatische Temperaturkompensation und Druckkompensation auf ±0.5 % des Messwerts bei 100 psi/230ft. (7 kg/cm)2/70 m) Wasser
  • Robustes Kunststoffgehäuse, integriertes Sinkergewicht
Tischmessgeräte werden nicht für den Feldeinsatz empfohlen. Nicht für die Verwendung mit Handheld-Modellen 55, 85, 95, 550 oder 556.
Bestellinformation
Eine 13-299-16-Membran/ein KCI-Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
90 % in 30 s
0 °C bis 45 °C
1 Jahr
Feld-/O2-Temperatur
0 °F bis 113 °F
Membran/KCI-Kit
Tragbares YSI-Modell 52 und 58 oder YSI 5000- und 5100 Tischmessgerät
Einfach und schnell kalibriert
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
YSI™ SAUERSTOFF/TEMPERATUR SONDE 6 BAR BAR > Modell 5739 ; ohne Kabel
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.