Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell and Tissue DNA Extraction Buffer
MagMAX DNA-Zell- und Gewebeextraktionspuffer, ein Bestandteil des MagMAX DNA-Ultra-Kits 2.0 für mehrere Proben mit Zell- und Gewebeextraktionspuffer, wird hier separat für Anwender angeboten, die zusätzliche Puffer benötigen.
130.00 CHF - 399.00 CHF
Spezifikation
Probentyp | Zellen, Gewebe |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung der nächsten Generation, PCR, Echtzeit-PCR |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Automatisierte Protokolle, kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle |
Produktlinie | MagMAX™ |
Produkttyp | Zell- und Gewebe-DNA-Extraktionspuffer |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16584810
|
Applied Biosystems™
A45469 |
100 Aufreinigungen |
130.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17165772
|
Applied Biosystems™
A45470 |
1000 Aufreinigungen |
399.00 CHF
1000 Ansätze |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ein Bestandteil des MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-Kits mit Zell- und Gewebeextraktionspuffer
- MagMAX DNA-Zell- und Gewebeextraktionspuffer, ein Bestandteil des MagMAX DNA-Ultra-Kits 2.0 für mehrere Proben mit Zell- und Gewebeextraktionspuffer, wird hier separat für Anwender angeboten, die zusätzliche Puffer benötigen.
Spezifikation
Zellen, Gewebe | |
Automatisierte Protokolle, kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle | |
Zell- und Gewebe-DNA-Extraktionspuffer | |
Genomische DNA |
Sequenzierung der nächsten Generation, PCR, Echtzeit-PCR | |
MagMAX™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell and Tissue DNA Extraction Buffer