Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell and Tissue DNA Extraction Buffer
MagMAX DNA-Zell- und Gewebeextraktionspuffer, ein Bestandteil des MagMAX DNA-Ultra-Kits 2.0 für mehrere Proben mit Zell- und Gewebeextraktionspuffer, wird hier separat für Anwender angeboten, die zusätzliche Puffer benötigen.
Marke:  Applied Biosystems™ A45470
279.30 CHF gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17165772
  • 399.00 CHF / 1000 Ansätze
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein Bestandteil des MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-Kits mit Zell- und Gewebeextraktionspuffer
  • MagMAX DNA-Zell- und Gewebeextraktionspuffer, ein Bestandteil des MagMAX DNA-Ultra-Kits 2.0 für mehrere Proben mit Zell- und Gewebeextraktionspuffer, wird hier separat für Anwender angeboten, die zusätzliche Puffer benötigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
600 ml Zell- und Gewebe-DNA-Extraktionspuffer
Sequenzierung der nächsten Generation, PCR, Echtzeit-PCR
1000 Aufreinigungen
Zell- und Gewebe-DNA-Extraktionspuffer
Raumtemperatur
Zellen, Gewebe
Automatisierte Protokolle, kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle
MagMAX™
1000 Aufreinigungen
Genomische DNA