Learn More
Emma Safety Footwear Mack M Sicherheitsschuhe
Ein hervorragender Schuh zum Verzinken und Schweißen von Metall. Eine geschlossene Frontklappe schützt vor Streufunken und heißen Metallsplittern und bietet verbesserten Schutz für den Mittelfuß. Mit Polyurethan-Schutz der äußeren Zehenspitzen und einer verborgenen Zehenkappe aus Stahl.
183.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Mack M |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15998671
|
Emma Safety Footwear
MM53486337 |
37 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15908681
|
Emma Safety Footwear
MM53486338 |
38 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15918681
|
Emma Safety Footwear
MM53486339 |
39 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15928681
|
Emma Safety Footwear
MM53486340 |
40 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15938681
|
Emma Safety Footwear
MM53486341 |
41 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948681
|
Emma Safety Footwear
MM53486342 |
42 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15958681
|
Emma Safety Footwear
MM53486343 |
43 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15968681
|
Emma Safety Footwear
MM53486344 |
44 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15978681
|
Emma Safety Footwear
MM53486345 |
45 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15988681
|
Emma Safety Footwear
MM53486346 |
46 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15998681
|
Emma Safety Footwear
MM53486347 |
47 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15908691
|
Emma Safety Footwear
MM53486348 |
48 |
183.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Wärme- und kälteisoliert
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Mack M | |
Leder |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Mack M Sicherheitsschuhe