Learn More
Emma Safety Footwear Mack M Sicherheitsschuhe
Ein hervorragender Schuh zum Verzinken und Schweißen von Metall. Eine geschlossene Frontklappe schützt vor Streufunken und heißen Metallsplittern und bietet verbesserten Schutz für den Mittelfuß. Mit Polyurethan-Schutz der äußeren Zehenspitzen und einer verborgenen Zehenkappe aus Stahl.
Marke:  Emma Safety Footwear MM53486342
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15948681
  • 183.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 08-10-2025
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Wärme- und kälteisoliert
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
42
Schnüre
Mack M
Leder
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Mack M Sicherheitsschuhe > Größe: 42