Learn More
Cytiva MabSelect PrismA Chromatographie-Harz
Protein-A-Chromatographie-Harz
2930.00 CHF - 8130.00 CHF
Spezifikation
Matrix Hochvernetzte Agarose, sphärisch.
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C und 20 % Ethanol
Max. Betriebsdruck 300 cm/h
Partikelgröße 60 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antikörper-Affinitätschromatographie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15873965
Unterlagen ansehen
Cytiva
17549801
25 ml
2930.00 CHF
25 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15883965
Unterlagen ansehen
Cytiva
17549802
200 mL
8130.00 CHF
200 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MabSelect PRISMA wurde mit einer optimierten Matrix auf Agarose-Basis mit hohem Durchfluss und einem aus gentechnisch entwickeltem Protein A abgeleiteten Liganden verbessert, wodurch zukünftige Anforderungen in der mAb-Verarbeitung erfüllt werden können.
Spezifikation
Spezifikation
Hochvernetzte Agarose, sphärisch.
300 cm/h
Antikörper-Affinitätschromatographie
Alkalisch-stabilisiertes Protein-A-Derivat (E. coli).
2 bis 8 °C und 20 % Ethanol
60 μm
Chromatographie-Harz
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Product Identifier
  • MabSelect PrismA
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.