Learn More
Cytiva MabSelect PrismA Chromatographie-Harz
Protein-A-Chromatographie-Harz
Marke:  Cytiva 17549801
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15873965
  • 2930.00 CHF / 25 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
MabSelect PRISMA wurde mit einer optimierten Matrix auf Agarose-Basis mit hohem Durchfluss und einem aus gentechnisch entwickeltem Protein A abgeleiteten Liganden verbessert, wodurch zukünftige Anforderungen in der mAb-Verarbeitung erfüllt werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
80 mg humanes lgG/ml Harz bei 6 min Verweilzeit. 65 mg humanes lgG/ml Harz bei 4 min Verweilzeit.
2 bis 8 °C und 20 % Ethanol
60 μm
Antikörper-Affinitätschromatographie
Alkalisch-stabilisiertes Protein-A-Derivat (E. coli).
Hochvernetzte Agarose, sphärisch.
300 cm/h
25 ml
Chromatographie-Harz
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • MabSelect PrismA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.