Learn More
Cytiva MabSelect PrismA Chromatographie-Harz
Protein-A-Chromatographie-Harz
Marke: Cytiva 17549802
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MabSelect PRISMA wurde mit einer optimierten Matrix auf Agarose-Basis mit hohem Durchfluss und einem aus gentechnisch entwickeltem Protein A abgeleiteten Liganden verbessert, wodurch zukünftige Anforderungen in der mAb-Verarbeitung erfüllt werden können.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
80 mg humanes lgG/ml Harz bei 6 min Verweilzeit. 65 mg humanes lgG/ml Harz bei 4 min Verweilzeit. | |
2 bis 8 °C und 20 % Ethanol | |
60 μm | |
Antikörper-Affinitätschromatographie | |
Alkalisch-stabilisiertes Protein-A-Derivat (E. coli). |
Hochvernetzte Agarose, sphärisch. | |
300 cm/h | |
200 mL | |
Chromatographie-Harz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- MabSelect PrismA
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.