Learn More
Cytiva MabSelect™ Chromatographiemedien
Protein A-Affinitätsmedium, das für die Erfassung von MAbs aus großen Probenvolumina entwickelt wurde
1270.00 CHF - 5065.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungsgebiete der Industrie und etabliert in anerkannten Verfahren |
---|---|
Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Bindungsvermögen | 30 mg Human-lgG/ml bei 2.4 min Verweilzeit |
Produkttyp | MabSelect Medium |
Flussrate | <500 cm/h |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11339981
|
Cytiva
17-5199-01 |
25 ml |
1270.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11359981
|
Cytiva
17-5199-02 |
200 ml |
5065.00 CHF
200 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss ermöglicht im Produktionsmaßstab hohe Flussgeschwindigkeiten
- BioProcess-Medium, das für industrielle Anwendungen unterstützt wird und in zugelassenen Prozessen gut etabliert ist
- Die geringe unspezifische Bindung führt zu geringen Verunreinigungen im Elutatpool des Produkts
- Die ausgerichtete Kopplung von Ligand und optimierter Matrix sorgt für ein hohes dynamisches Bindungsvermögen
- Basiert auf einer stark quervernetzten Agarose-Matrix mit rekombinantem Protein-A-Ligand
- Ligand wurde entwickelt, um eine ausgerichtete Kopplung zu favorisieren, die inE. coli exprimiert wird und frei von Bestandteilen aus Säugetieren ist
- Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet niedrige Konzentrationen an unspezifischen Werten
- Durchschnittliche Partikelgröße: 85 μm (d50 V)
- pH-Stabilitätsreinigung mittels Verfahren der ortsgebundenen Reinigung (CIP): 2 bis 12
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 10
- Ligand: Rekombinantes Protein A (E.coli)
- Matrix: stark quervernetzte Agarose
- Bindungsvermögen/ml Chromatographiemedium: ∽30 mg Human-lgG/ml bei 2.4 min Verweilzeit
- Druck-/Durchflussspezifikation: <500 Cm/h, <200 kPa, BPG 300, Betthöhe 20 cm
Spezifikation
Für Anwendungsgebiete der Industrie und etabliert in anerkannten Verfahren | |
30 mg Human-lgG/ml bei 2.4 min Verweilzeit | |
<500 cm/h | |
7.87 Zoll | |
Analysezertifikat | |
Hochgradig quervernetzte Agarose | |
Rekombinantes Protein A (E. Coli) |
2 bis 8 °C | |
MabSelect Medium | |
85 μm | |
20 cm | |
<200 kPa | |
3 bis 10 |
Sicherheit und Handhabung
- MabSelect, 25 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.