Learn More
Cytiva MabSelect™ Chromatographiemedien
Protein A-Affinitätsmedium, das für die Erfassung von MAbs aus großen Probenvolumina entwickelt wurde
Marke:  Cytiva 17-5199-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11359981
  • 5065.00 CHF / 200 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss ermöglicht im Produktionsmaßstab hohe Flussgeschwindigkeiten
  • BioProcess-Medium, das für industrielle Anwendungen unterstützt wird und in zugelassenen Prozessen gut etabliert ist
  • Die geringe unspezifische Bindung führt zu geringen Verunreinigungen im Elutatpool des Produkts
  • Die ausgerichtete Kopplung von Ligand und optimierter Matrix sorgt für ein hohes dynamisches Bindungsvermögen
  • Basiert auf einer stark quervernetzten Agarose-Matrix mit rekombinantem Protein-A-Ligand
  • Ligand wurde entwickelt, um eine ausgerichtete Kopplung zu favorisieren, die inE. coli exprimiert wird und frei von Bestandteilen aus Säugetieren ist
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet niedrige Konzentrationen an unspezifischen Werten
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 85 μm (d50 V)
  • pH-Stabilitätsreinigung mittels Verfahren der ortsgebundenen Reinigung (CIP): 2 bis 12
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 10
  • Ligand: Rekombinantes Protein A (E.coli)
  • Matrix: stark quervernetzte Agarose
  • Bindungsvermögen/ml Chromatographiemedium: ∽30 mg Human-lgG/ml bei 2.4 min Verweilzeit
  • Druck-/Durchflussspezifikation: <500 Cm/h, <200 kPa, BPG 300, Betthöhe 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 ml
2 bis 8 °C
MabSelect Medium
85 μm
20 cm
<200 kPa
3 bis 10
Für Anwendungsgebiete der Industrie und etabliert in anerkannten Verfahren
30 mg Human-lgG/ml bei 2.4 min Verweilzeit
<500 cm/Stunde
7.87 Zoll
Analysezertifikat
Hochgradig quervernetzte Agarose
Rekombinantes Protein A (E. Coli)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • MabSelect, 200 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.