Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese starken Kationenaustauschsäulen für die hochauflösende, hocheffiziente Analyse monoklonaler Antikörper (mAbs) und zugehöriger Varianten.
Marke: Thermo Scientific™ 077907
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC-Säulen für die hochauflösende, hocheffiziente Analyse monoklonaler Antikörper (mAbs) und zugehöriger Varianten. Das einzigartige, nicht poröse, pellikulare Harz bietet die Auflösungsleistung zur Trennung von mAb-Varianten, die sich nur durch einen geladenen Rest unterscheiden. Eine hydrophile Schicht umgibt die Polymer-Beads und eliminiert hydrophobe Wechselwirkungen mit dem Harz, wodurch sehr effiziente Peaks erzielt werden. Eine firmeneigene gepfropfte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-Selektivitätskontrolle für Trennungen mit hoher Auflösung.
Herausragende Leistung für die Analyse von mAb-Varianten- Außergewöhnlich hohe Auflösung für MAb-Varianten
- Ideal für die Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von MAbs
- Gut geeignet für Stabilitätsuntersuchungen, die Entwicklung therapeutischer Methoden mit mAbs und Screening mit hohem Durchsatz
- Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
- Erfüllt die gesetzlichen Auflagen für die Charakterisierung von Biopharmazeutika
- Erhältlich in Partikelgrößen von 3, 5 und 10 μm im Standard- und UHPLC-Format
- Säulen mit kleinerer Partikelgröße ermöglichen die gleiche Auflösung wie die 10 μm-Säulen, jedoch mit wesentlich schnellerer Analysezeit
Spezifikation
Analysesäule | |
0.5 to 0.8 mL/min | |
5000 psi (345 bar) | |
2 bis 12 | |
60 °C | |
MAbPac | |
Ionenaustausch | |
Analysesäule |
4 mm | |
50 mm | |
3 μm | |
Nicht porös | |
Sulfonat | |
Sphärisches, nicht poröses Polymer | |
Ionenaustausch |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.