Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasen-HPLC-Säulen
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-Säulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen.
Marke: Thermo Scientific™ 088646
223.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasensäulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen. Die Säulen weisen eine ausgezeichnete Auflösung, lange Lebensdauer und geringe Verschleppung auf. Oberflächenchemie, Partikelgröße und Porendurchmesser wurden für Trennungen mit hoher Auflösung optimiert.
Kompatibel mit in HPLC und MS unter RP-Bedingungen verwendetem organischem Lösungsmittel- Das Harz basiert auf hydrophoben, äußerst makroporösen 4-µm-Polymerpartikeln
- Stabilität bei extremen pH-Werten (0 bis 14) und hohen Temperaturen (bis zu 110 °C)
- Polymerharz mit Porendurchmesser von 1.500 Å
- Effiziente Trennung von Proteinmolekülen mit sehr geringer Verschleppung
- Ausgezeichnete Auflösungsleistung bei monoklonalen Antikörpern und verwandten Substanzen
- Hohe Effizienz und geringe Verschleppung
- Exzellente MS-Kompatibilität
- Breiter pH-Betriebsbereich: 0 bis 14
- Hohe Temperaturstabilität: bis zu 110 °C
- Hoher Durchsatz
Spezifikation
Vorsäulen | |
10 mm | |
4 μm | |
1500 Å | |
< 110 °C | |
MAbPac | |
Umkehrphase | |
Bio-LC |
3 mm | |
4000 psi (275 bar) | |
0 bis 14 | |
Pack of 2 | |
Phenyl (Ph) | |
DVB (Divinylbenzol)-Polymer | |
Umkehrphase | |
Responsibly packaged |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.