Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl-HPLC-Säulen
Trennen Sie monoklonale Antikörper (MAbs) und Antikörper-Arzneimittelkonjugate (ADCs) mit ausgezeichneter Biokompatibilität, geringer Verschleppung und hoher Auflösung.
Marke:  Thermo Scientific™ 088559
223.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15354695
  • 225.12 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Trennen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl-HPLC-Säulen monoklonale Antikörper (MAbs) und Antikörper-Arzneimittelkonjugate (ADCs). Diese Säule basiert auf hydrophilen, nicht porösen 5-μm-Polymerpartikeln, die mit Butyl-Gruppen funktionalisiert wurden. Das hydrophile Harz der Säule stellt eine exzellente Biokompatibilität und eine geringe Verschleppung sicher, während die optimale Dichte der Butyl-Gruppen Trennungen mit hoher Auflösung gewährleistet.
Merkmale der MabPac HIC-Butyl-Säulen
  • Optimale Selektivität für ADCs
  • Hohe Auflösung und hohe Effizienz
  • Stabilität bei einer großen Bandbreite an pH-Werten (2−12)
  • Geringe Verschleppung
  • Robuste Säulenbepackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulen
10 mm
5 μm
Nicht porös
60 °C
MAbPac
Hydrophobe Wechselwirkung
Bio-LC
4,6 mm
4000 psi (275 bar)
2 bis 12
Each
Silika
Hydrophiles Polymer
Hydrophobe Wechselwirkung
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl-HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.