Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl-HPLC-Säulen
Trennen Sie monoklonale Antikörper (MAbs) und Antikörper-Arzneimittelkonjugate (ADCs) mit ausgezeichneter Biokompatibilität, geringer Verschleppung und hoher Auflösung.
Marke: Thermo Scientific™ 088558
1311.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Trennen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl-HPLC-Säulen monoklonale Antikörper (MAbs) und Antikörper-Arzneimittelkonjugate (ADCs). Diese Säule basiert auf hydrophilen, nicht porösen 5-μm-Polymerpartikeln, die mit Butyl-Gruppen funktionalisiert wurden. Das hydrophile Harz der Säule stellt eine exzellente Biokompatibilität und eine geringe Verschleppung sicher, während die optimale Dichte der Butyl-Gruppen Trennungen mit hoher Auflösung gewährleistet.
Merkmale der MabPac HIC-Butyl-Säulen- Optimale Selektivität für ADCs
- Hohe Auflösung und hohe Effizienz
- Stabilität bei einer großen Bandbreite an pH-Werten (2−12)
- Geringe Verschleppung
- Robuste Säulenbepackung
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
5 μm | |
Nicht porös | |
60 °C | |
MAbPac | |
Hydrophobe Wechselwirkung | |
Bio-LC |
4,6 mm | |
4000 psi (275 bar) | |
2 bis 12 | |
Each | |
Silika | |
Hydrophiles Polymer | |
Hydrophobe Wechselwirkung | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.