Learn More
Reichert™ Reichert™ Rhino Extrem robustes Handrefraktometer
Für anspruchsvolle Einsätze im Werk und im Feld, vollständig IIP67-wasserdicht, staubdicht und stoßfest
Marke:  Reichert™ 137530L0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10546475
  • 266.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für anspruchsvolle Einsätze im Werk und im Feld, vollständig IIP67-wasserdicht, staubdicht und stoßfest
  • Der automatische Temperaturausgleich macht Temperaturkorrekturtabellen überflüssig
  • Optik und Anzeigeskala sind im Inneren des Refraktometerkörpers dauerhaft versiegelt
  • Vergrößerte Skalen verfügen über leicht ablesbare Markierungen und Unterteilungen für richtige Messwerte und genaue Ergebnisse
  • Modelle werden mit Brix-Skalen von 0 - 30, 0 - 50 und 50 - 90 % angeboten
Bestellinformation
Auch ein Rhino Modell für industrielle Flüssigkeitstests ist erhältlich; siehe Kat. Nr. 10440.
Spezifikation
Spezifikation
Tragbares, extrem langlebiges Refraktometer
1,333 bis 1,3811
0.001
Lebensmittel und Getränke, Chemikalien, Pharmazeutika und industrielle Schneidflüssigkeiten
9,7 x 1,5 x 1,5 in., (246,3 x 38,1 x 38,1 mm)
38,1 mm
246,3 mm
38,1 mm
0 bis 30 Brix
±0,2
0.2 und 0.5
IP67.
1,5 in.
9,7 in.
1,5 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Reichert™ Reichert™ Rhino Extrem robustes Handrefraktometer > Brix 30