Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20-HPLC-Säulen
Mit dieser Säule lassen sich monoklonale Antikörper (MAbs), MAb-Fragmente und oxidierte Varianten durch hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC) trennen.
226.02 CHF - 1910.98 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 1000 Å |
Temperatur | 60 °C |
Produktlinie | MAbPac |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15314695
|
Thermo Scientific™
088553 |
100 mm | 4,6 mm |
1321.58 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15324695
|
Thermo Scientific™
088554 |
250 mm | 4,6 mm |
1910.98 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15334695
|
Thermo Scientific™
088555 |
10 mm | 4,6 mm |
226.02 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Trennen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 HPLC-Säulen monoklonale Antikörper (MAbs), MAb-Fragmente und oxidierte Varianten durch hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC). Dank ihrer einzigartigen chemischen Eigenschaften bietet diese Silika-Säule eine hohe Auflösung und eine ausgezeichnete Selektivität. Mit ihrer hochmodernen Technologie der Oberflächenbindung ermöglicht sie eine hervorragende chemische Stabilität, eine hohe Auflösung und eine einzigartige Selektivität, die für MAbs optimiert ist und sich von anderen HIC-Phasen unterscheidet.
Eigenschaften der MAbPac HIC-20-SäuleDiese Säule basiert auf breitporigen Silikapartikeln mit firmeneigenen Alkylamid-Gruppen, die Folgendes bieten:
- Optimale Selektivität für MAbs und verwandte Varianten
- Ausgezeichnete Trennung von MAb-Fragmenten und oxidierten Varianten
- Hohe Auflösung und hohe Effizienz
- Kompatibel mit organischen Lösungsmitteln und wässrigen mobilen Phasen
- Robuste Säulenstabilität
Spezifikation
5 μm | |
1000 Å | |
MAbPac | |
Hydrophobe Wechselwirkung |
2 bis 9 | |
60 °C | |
Kugelförmiges, hochreines Silika |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.