Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ Pre-packed Column
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ are small chromatography columns used for fully automated and parallel chromatographic separations on robotic liquid handling workstations.
530.00 CHF - 794.00 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen >55 to 75 g IgG/L resin at 10% breakthrough (depending on residence time)
Durchmesser (metrisch) 5 mm
Partikelgröße 75 ±10 μm
Ligandentyp Recombinant C domain of Protein A
Matrix Agarose-based, Epoxide-activated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Säulenbettvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenbettvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
30019462
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5943662200
200 μL
530.00 CHF
200 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30019264
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5943662600
600 μL
794.00 CHF
600 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
>55 to 75 g IgG/L resin at 10% breakthrough (depending on residence time)
75 ±10 μm
Agarose-based, Epoxide-activated
Agarose bead
8-well strip
5 mm
Recombinant C domain of Protein A
≤3 bar
IgG mAbs, and a subpopulation of scFv and Fab containing VH3 domain
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ Pre-packed Column