Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ Pre-packed Column
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ are small chromatography columns used for fully automated and parallel chromatographic separations on robotic liquid handling workstations.
Marke:  Thermo Scientific™ 5943662600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30019264
  • 794.00 CHF / 600 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
600 μL
5 mm
30 mm
Agarose-based, Epoxide-activated
Agarose bead
8-well strip
>55 to 75 g IgG/L resin at 10% breakthrough (depending on residence time)
75 ±10 μm
Recombinant C domain of Protein A
≤3 bar
IgG mAbs, and a subpopulation of scFv and Fab containing VH3 domain
600 μL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ Pre-packed Column > 600 μL