Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ Pre-packed Column
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ columns are designed for bench-scale resin screening, process development, and sample preparation.
495.00 CHF - 1485.00 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen >55 g IgG/L resin (5 min. residence time and 10% breakthrough), >75 g IgG/L resin (10 min. residence time and 10% breakthrough)
Durchmesser (metrisch) 0.8 cm
Partikelgröße 75 ±10 μm
Ligandentyp Engineered rProtein A
Matrix Agarose-based, Epoxide-activated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Säulenbettvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenbettvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
30019374
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5943662001
1 mL
495.00 CHF
1 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30019344
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5943662005
5 mL
1485.00 CHF
5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
>55 g IgG/L resin (5 min. residence time and 10% breakthrough), >75 g IgG/L resin (10 min. residence time and 10% breakthrough)
75 ±10 μm
Agarose-based, Epoxide-activated
Agarose bead
0.8 cm
Engineered rProtein A
≤3 bar
IgG mAbs, and a subpopulation of scFv and Fab containing VH3 domain
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ Pre-packed Column