Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ Pre-packed Column
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ columns are designed for bench-scale resin screening, process development, and sample preparation.
Marke:  Thermo Scientific™ 5943662005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30019344
  • 1485.00 CHF / 5 Milliliter
Verfügbar ab: 14-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
0.8 cm
10 cm
Agarose-based, Epoxide-activated
Agarose bead
5 mL
>55 g IgG/L resin (5 min. residence time and 10% breakthrough), >75 g IgG/L resin (10 min. residence time and 10% breakthrough)
75 ±10 μm
Engineered rProtein A
≤3 bar
IgG mAbs, and a subpopulation of scFv and Fab containing VH3 domain
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ Pre-packed Column > 5 mL