Learn More
M-Phenylendiamin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10235230
Zum Warenkorb hinzufügen
M-Phenylendiamin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235230
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10235230
Marke: Thermo Scientific Acros 130562500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-45-2
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00007799
InChI-Schlüssel WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-phenylenediamine, 1,3-phenylenediamine, 1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine, m-diaminobenzene, 3-aminoaniline, m-aminoaniline, meta-phenylenediamine, developer c, 3-phenylenediamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7935
ChEBI CHEBI:8092
IUPAC-Name Benzol-1,3-Diamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Phenylenediamine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 63.0°C to 65.0°C
Farbe Braun-grau oder hellbraun bis gelb
Siedepunkt 282.0°C to 284.0°C
Flammpunkt 175°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(NH2)2
Menge 250 g
Beilstein 03, IV, 79
Merck Index 15, 7395
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 350g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number130562500,130565000,130560050,130560250,130560010
ChargennummerA0462068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number130562500,130565000,130560050,130560250,130560010
ChargennummerA0460706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number130562500,130565000,130560050,130560250,130560010
ChargennummerA0438819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number130562500,130565000,130560050,130560250,130560010
ChargennummerA0433246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2023 Catalog Number130562500,130565000,130560050,130560250,130560010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Phenylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
M-Phenylendiamin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >