Learn More
M-Phenylendiamin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10306780
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
M-Phenylendiamin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306780
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10306780
Marke: Thermo Scientific Acros 130565000
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-45-2 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-45-2
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00007799
InChI-Schlüssel WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-phenylenediamine, 1,3-phenylenediamine, 1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine, m-diaminobenzene, 3-aminoaniline, m-aminoaniline, meta-phenylenediamine, developer c, 3-phenylenediamine
PubChem CID 7935
ChEBI CHEBI:8092
IUPAC-Name Benzol-1,3-Diamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Phenylenediamine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 63.0°C to 65.0°C
Farbe Braun-grau oder hellbraun bis gelb
Siedepunkt 282.0°C to 284.0°C
Flammpunkt 175°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(NH2)2
Menge 500 g
Beilstein 03, IV, 79
Merck Index 15, 7395
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 350g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number130562500,130565000,130560050,130560250,130560010
ChargennummerA0462068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number130562500,130565000,130560050,130560250,130560010
ChargennummerA0462878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number130562500,130565000,130560050,130560250,130560010
ChargennummerA0462068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number130562500,130565000,130560050,130560250,130560010
ChargennummerA0460706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number130562500,130565000,130560050,130560250,130560010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Phenylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
M-Phenylendiamin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >