Learn More
M-Nitroacetophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10336630
Zum Warenkorb hinzufügen
M-Nitroacetophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336630
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10336630
Marke: Thermo Scientific Acros 128331000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 121-89-1 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-89-1
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
MDL-Nummer MFCD00007259
InChI-Schlüssel ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon
PubChem CID 8494
IUPAC-Name 1-(3-Nitrophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Nitroacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76.0°C to 79.0°C
Siedepunkt 201.0°C to 203.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel O2NC6H4COCH3
Menge 100 g
Beilstein 07, 288
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number128331000,128335000
ChargennummerA0467803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number128331000,128335000
ChargennummerA0395350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number128331000,128335000
ChargennummerA0446617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2022 Catalog Number128331000,128335000
ChargennummerA0434364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2021 Catalog Number128331000,128335000
Produktidentifikator
  • m-Nitroacetophenone
Name des Produkts
M-Nitroacetophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals >