Learn More
3'-Nitroacetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379459
Zum Warenkorb hinzufügen
3'-Nitroacetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379459
500 g
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Artikelnummer. 11379459
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12155.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 121-89-1 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
3'-Nitroacetophenone is used as an intermediate in pharmaceutical industry for making drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′-Nitroacetophenon wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von Arzneimitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 0.75 g/l bei 20 °C.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-89-1
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.148
MDL-Nummer MFCD00007259
InChI-Schlüssel ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon
PubChem CID 8494
IUPAC-Name 1-(3-Nitrophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Nitroacetophenone
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Siedepunkt 202°C
Geruch Slightly sweetish
Menge 500 g
Beilstein 743002
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.75g/L @ 20°C.
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
3'-Nitroacetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >