Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix E, Gestell mit 96 Röhrchen
Lysing Matrix E tubes contain 1.4 mm ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and one 4 mm glass bead. Used to grind soil, sediment, water, feces, sludge, compost, rhizosphere. For use on FastPrep™ instruments or any bead beater.
212.00 CHF - 1845.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead
Probentyp Bodenproben, Umwelt, Fäkalien
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep-96
Anzahl Reaktionen 96
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17737524
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116984001
Je 1
212.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15252870
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116984010
10 Pk.
1845.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Produktübersicht:
    • Das Lysematrix E 96-Well-Rack wird mit einem 1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Verschlusskappen geliefert.
    • Jedes Röhrchen ist mit 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären und 1 (einem) 4 mm-Glas-Bead vorgefüllt.
    • Bindet keine Nukleinsäuren.
  • Anwendungen: Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
  • Probentyp: Fäkalien, Boden, Abwasser, Umweltwasser, Schlamm, Tumore
  • Probenvolumen: ≤ 80 mg pro Präparation
Spezifikation
Spezifikation
1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead
DNase-frei
96
Bodenproben, Umwelt, Fäkalien
FastPrep-96
RNase-frei
Dokumentation
Product Certifications
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Lysematrix E, Gestell mit 96 Röhrchen