Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix E, Gestell mit 96 Röhrchen
Lysing Matrix E tubes contain 1.4 mm ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and one 4 mm glass bead. Used to grind soil, sediment, water, feces, sludge, compost, rhizosphere. For use on FastPrep™ instruments or any bead beater.
Marke:  MP Biomedicals™ 116984010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15252870
  • 1845.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Product Overview:
    • Lysing Matrix E, 96-Well Rack comes with 1.2 mL cluster-strip tube and cap assemblies.
    • Each tube is pre-filled with 1.4 ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and 1 (one) 4 mm glass bead.
    • Will not bind nucleic acids.
  • Applications: Lysing Matrix E can also be effective in lysing mixed samples, such as microbe infected tissue, and can be used in RNA extraction from tumors and other difficult tissues.
  • Sample Type: Feces, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge, Tumor
  • Sample Volume: ≤80 mg per prep
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
96
RNase-frei
Bodenproben, Umwelt, Fäkalien
FastPrep-96
Lysing matrix E
10 Pk.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Lysematrix E, Gestell mit 96 Röhrchen > Lysing Matrix E, 96-tube Rack; Quantity: 10 Pk.
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.