Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A, 4.5 ml-Röhrchen
Für alle Probentypen, außer Erdreich, Boden zur anschließenden Isolierung genomischer DNA. Jedes stoßfeste4.5 ml-Röhrchen enthält Granatmatrix und zwei 1/4 Zoll-Keramikkugeln. Lysingmatrix A ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
170.00 CHF - 511.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ Granatsplitter und Keramiksphären
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Probentyp Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15232850
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116970025
25 x 4,5-ml-Röhrchen
170.00 CHF
25 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11471565
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116970050
50 x 4,5-ml-Röhrchen
280.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11481565
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116970100
100 x 4,5-ml-Röhrchen
511.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchengröße: 4.5 ml
  • Probentyp: Alle Proben
  • Anzureicherndes Molekül: DNA
Spezifikation
Spezifikation
Granatsplitter und Keramiksphären
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix A
Bis zu 0,5 g pro Präparation
Bei Raumtemperatur lagern.
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
RNase-frei
Dokumentation
Product Certifications
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.