Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A, 4.5 ml-Röhrchen
Für alle Probentypen, außer Erdreich, Boden zur anschließenden Isolierung genomischer DNA. Jedes stoßfeste4.5 ml-Röhrchen enthält Granatmatrix und zwei 1/4 Zoll-Keramikkugeln. Lysingmatrix A ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
Marke:  MP Biomedicals™ 116970100
82.18 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24093" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11481565
  • 511.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lysematrix A-Röhrchen enthalten Granatmatrix und 1/4 in.-Keramiksphären zum Mahlen und Lysieren einer Reihe von Probentypen. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren. Für die Verwendung mit FastPrep Geräte oder einem Bead Beater.
  • Röhrchengröße: 4,5 mL
  • Probenarten: Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Nematoden, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
  • Bead-Material: Granatsplitter und zwei Keramikkugeln mit 1/4 Zoll Durchmesser (6,35 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Granatsplitter und Keramiksphären
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix A
RNase-frei
Bei Raumtemperatur lagern.
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
100 x 4,5-ml-Röhrchen
Bis zu 0,5 g pro Präparation
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.