Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A, 4.5 ml-Röhrchen
Für alle Probentypen, außer Erdreich, Boden zur anschließenden Isolierung genomischer DNA. Jedes stoßfeste4.5 ml-Röhrchen enthält Granatmatrix und zwei 1/4 Zoll-Keramikkugeln. Lysingmatrix A ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
Marke: MP Biomedicals™ 116970025
Beschreibung
Lysematrix A-Röhrchen enthalten Granatmatrix und 1/4 in.-Keramiksphären zum Mahlen und Lysieren einer Reihe von Probentypen. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren. Für die Verwendung mit FastPrep Geräte oder einem Bead Beater.
- Röhrchengröße: 4,5 mL
- Probenarten: Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Nematoden, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
- Bead-Material: Granatsplitter und zwei Keramikkugeln mit 1/4 Zoll Durchmesser (6,35 mm)
Spezifikation
Granatsplitter und Keramiksphären | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix A | |
RNase-frei |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
25 x 4,5-ml-Röhrchen | |
Bis zu 0,5 g pro Präparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.