Learn More
BUCHI Lyovapor L-200 Einlegeböden 6
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
16580.00 CHF - 25665.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 6 kg |
---|---|
Anzahl Einschübe | 6 |
Temperaturbereich (metrisch) | -55°bis +30 °C |
Material | Edelstahl |
Software Included | Nein |
Produktcode | Marke | Enthält | Vakuumpumpe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Vakuumpumpe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17244724
|
BUCHI
11L200IN1612000001 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor | Keine Vakuumpumpe |
16580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17254724
|
BUCHI
11L200IN1612000101 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley | Keine Vakuumpumpe |
18380.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17264724
|
BUCHI
11L200IN1612001001 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor | Pfeiffer Duo 6 |
20280.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17274724
|
BUCHI
11L200IN1612001101 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley | Pfeiffer Duo 6 |
25665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17284724
|
BUCHI
11L200IN1612003001 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor | Edwards nXDS6iC |
23660.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17294724
|
BUCHI
11L200IN1612003101 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley | Edwards nXDS6iC |
25560.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Compact Lyovapor™ L-200
- Offers high-quality Freeze Drying (-55 °C, 6 kg) with a high level of automation.
- Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Spezifikation
6 kg | |
-55°bis +30 °C | |
Nein | |
23,1496 in. |
6 | |
Edelstahl | |
20,0787 in. | |
220/240 V |