Learn More
BUCHI Lyovapor L-200 Einlegeböden 6
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marke:  BUCHI 11L200IN1612000101
16762.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17254724
  • 18380.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Compact Lyovapor™ L-200
  • Ermöglicht eine qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (-55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung.
  • Infinite-Control™ bietet Funktionen zur einfachen Methodenentwicklung, Methodenausführung, Datenprotokollierung und Echtzeit-Diagrammaufzeichnung mit der Möglichkeit einer Abschaltung bei Bedarf jederzeit und von jedem Ort aus.
Spezifikation
Spezifikation
6 kg
-55°bis +30 °C
Nein
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley
23,1496 in.
6
Edelstahl
Keine Vakuumpumpe
20,0787 in.
220/240 V