Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Gefriertrockner mit 6 beheizbaren Einlegeböden, Verteiler-Oberteil 12
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
26195.00 CHF - 40240.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 kg
Temperaturbereich (metrisch) -55°bis +30 °C
Kältemittel R507 FCKW-frei
Modell Lyovapor™ L-200 Pro Control
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Vakuumpumpe Arten von Sensoren Software Included Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Vakuumpumpe Arten von Sensoren Software Included Preis Menge & Verfügbarkeit  
17254854
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622113001
Edwards nXDS6iC Temperatur Ja
40240.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17294844
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622103001
Edwards nXDS6iC Temperatur Nein
34215.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17234844
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622013001
Edwards nXDS6iC Keine Ja
39395.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17274834
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622003001
Edwards nXDS6iC Keine Nein
33375.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17234854
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622111001
Pfeiffer Duo 6 Temperatur Ja
36860.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17274844
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622101001
Pfeiffer Duo 6 Temperatur Nein
30735.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17214844
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622011001
Pfeiffer Duo 6 Keine Ja
35910.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17254834
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622001001
Pfeiffer Duo 6 Keine Nein
29890.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17214854
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622110001
Nicht enthalten Temperatur Ja
33160.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17254844
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622100001
Nicht enthalten Temperatur Nein
27145.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17294834
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622010001
Nicht enthalten Keine Ja
32215.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17234834
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2622000001
Nicht enthalten Keine Nein
26195.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • High-quality freeze drying (55°C, 6 kg) with a high level of automation
  • Intuitive interface allows all process parameters to be viewed at a glance
  • A modular drying chamber is adaptable to fit application needs
  • Easy access to connection valves, sensors, and vacuum pumps
Characteristics
  • Temperature difference can be used with optional product temperature sensors for endpoint determination
  • Sample protective state reduces pressure and stops heating if sample temperature rises above set parameters
  • Flexible drying chambers with adjustable shelf distances
  • An additional interface can be added and placed outside the fume hood to control the process outside
  • Comprehensive services are available for application support, training, preventative maintenance, and IQ/OQ documentation
Infinite Control™
  • Easy operation and handling of methods
  • Data recording and customized reporting
  • Real time process schematic and diagram
  • Save precious samples with the sample protective state
  • Access process parameters on any device with convenient push notifications
Spezifikation
Spezifikation
6 kg
R507 FCKW-frei
Edelstahl
Infinite-Control™
58,5 x 46 x 51 cm
10 A (Bügel)
50 Hz
75 kg
-55°bis +30 °C
Lyovapor™ L-200 Pro Control
6 beheizbare Einlegeböden, Verteileraufsatz 12
Gefriertrocknung, Sublimation
IP 20
220/240 V
1,8 kW (max.)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Gefriertrockner mit 6 beheizbaren Einlegeböden, Verteiler-Oberteil 12