Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Gefriertrockner mit 6 beheizbaren Einlegeböden, Verteiler-Oberteil 12
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marke:  BUCHI 11L200PH2622103001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17294844
  • 34215.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung
  • Intuitive Benutzeroberfläche zeigt alle Prozessparameter übersichtlich an
  • Modulare Trockenkammer lässt sich an unterschiedliche Anwendungsanforderungen anpassen
  • Einfacher Zugang zu Anschlussventilen, Sensoren und Vakuumpumpen
Leistungseigenschaften
  • Die Temperaturdifferenz kann mit Einsatz des optionalen Produkttemperatursensors ermittelt werden, um den Endpunkt zu bestimmen.
  • Der Probenschutzstatus reduziert den Druck und stoppt das Beheizen, wenn die Probentemperatur über die eingestellten Sollwerte ansteigt.
  • Flexible Trockenkammern mit einstellbarem Stellflächenabstand
  • Eine zusätzliche Kontrolleinheit kann außerhalb des Abzugs angeordnet und angeschlossen werden, um den Prozess von außen zu überwachen.
  • Umfassende Services stehen für Anwendungsunterstützung, Schulung, vorbeugende Wartung und IQ/OQ-Dokumentation zur Verfügung.
Infinite Control™
  • Einfache Bedienung und Handhabung von Methoden
  • Datenaufzeichnung und benutzerdefinierte Berichterstellung
  • Prozessschema und -diagramm in Echtzeit
  • Probenschutzstatus schützt kostbare Proben
  • Zugriff auf Prozessparameter von jedem Gerät und praktische Push-Benachrichtigungen
Spezifikation
Spezifikation
6 kg
R507 FCKW-frei
Edelstahl
Infinite-Control™
Nein
Gefriertrocknung, Sublimation
IP 20
220/240 V
1,8 kW (max.)
-55°bis +30 °C
Lyovapor™ L-200 Pro Control
6 beheizbare Einlegeböden, Verteileraufsatz 12
Temperatur
Edwards nXDS6iC
58,5 x 46 x 51 cm
10 A (Bügel)
50 Hz
75 kg
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Gefriertrockner mit 6 beheizbaren Einlegeböden, Verteiler-Oberteil 12 > Edwards nXDS6iC, Temperatur, Nein