Learn More
Kimble Chase™ Gefriertrocknungsglaeser 2 ml, 35 x 12 mm,mit Alu-Kappe, Kalk-Soda-Glas,Ve = 100 St.
Marke: Kimble Chase™ ZGEFG139001
42.19 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
2 mL |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble Chase™ Gefriertrocknungsglaeser 2 ml, 35 x 12 mm,mit Alu-Kappe, Kalk-Soda-Glas,Ve = 100 St. > Fassungsvermögen:2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur