Learn More
Lutetium(III)-oxid, REacton™, 99.995 % (Metallbasis), REM 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
173.00 CHF - 665.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12032-20-1 |
---|---|
Summenformel | Lu2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 397.93 |
MDL-Nummer | MFCD00011100 |
InChI-Schlüssel | UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+ |
IUPAC-Name | Dilutetium(3+)-Trioxidandiid |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11311438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010912.03 |
1 g |
173.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11321438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010912.06 |
5 g |
665.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The product of Lutetium(III) oxide and palladium(II) oxide has a potential use in superconducting materials. It is an important raw material for laser crystals. It has specialized uses in ceramics, glass, phosphors, and lasers. Also used as a catalyst in cracking, alkylation, hydrogenation, and polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12032-20-1 | |
397.93 | |
UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N | |
Dilutetium(3+)-Trioxidandiid |
Lu2O3 | |
MFCD00011100 | |
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+ | |
[O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3] |
Spezifikation
Lutetium(III) oxide | |
REM 50ppm | |
Pulver | |
Lu2O3 | |
14,5615 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3] | |
397.93 | |
99.995% | |
Geruchsneutral | |
9.420 g/mL |
2487°C | |
12032-20-1 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011100 | |
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+ | |
UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N | |
Dilutetium(3+)-Trioxidandiid | |
397.94 | |
Reacton™ | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H320-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-764-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen