Learn More
Lutetium(III)-oxid, REacton™, 99.995 % (Metallbasis), REM 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
The product of Lutetium(III) oxide and palladium(II) oxide has a potential use in superconducting materials. It is an important raw material for laser crystals. It has specialized uses in ceramics, glass, phosphors, and lasers. Also used as a catalyst in cracking, alkylation, hydrogenation, and polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lutetium(III) oxide |
Schmelzpunkt | 2487°C |
Namenshinweis | REM 50ppm |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Merck Index | 14,5615 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 397.94 |
Reinheit (%) | 99.995% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P24L054 | Analysenzertifikat | 26/03/2025 | 010912.03,010912.06 |
T09E037 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | 010912.03,010912.06 |
N14F015 | Analysenzertifikat | 07/02/2025 | 010912.03,010912.06 |
T12K012 | Analysenzertifikat | 25/07/2024 | 010912.03,010912.06 |
R22K035 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 010912.03,010912.06 |