Learn More
Lutetium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10002510
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lutetium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10002510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10002510
Marke: Thermo Scientific Acros 193400010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) oxide
Namenshinweis 99.99%, -325 mesh
CAS 12032-20-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.94% min
Summenformel Lu2O3
Strukturformel Lu2O3
MDL-Nummer MFCD00011100
Merck Index 14, 5615
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
IUPAC-Name Dilutetium(3+)-Trioxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 397.93
Formelmasse 397.94
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 9.42
Dichte 9.4200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Lutetium (III) oxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lutetium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals >