Learn More
Lutetium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100641-16-5 | LuN3O9 | 360.98 g/mol
87.85 CHF - 1145.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 100641-16-5 |
---|---|
Summenformel | LuN3O9 |
Molekulargewicht (g/mol) | 360.98 |
MDL-Nummer | MFCD00150421 |
InChI-Schlüssel | APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate |
PubChem CID | 16212852 |
SMILES | [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11302518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014568.03 |
1 g | N/A | |||||||
11312518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014568.06 |
5 g | N/A | |||||||
11420470
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014568.14 |
25 g |
1145.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Lutetium(III) nitrate hydrate is used in ceramics, glass, phosphors and in lasers. It finds application as a catalyst in petroleum cracking and to prepare laser crystal. Further, it is used in hydrogenation, alkylation and polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
100641-16-5 | |
360.98 | |
APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N | |
16212852 |
LuN3O9 | |
MFCD00150421 | |
lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate | |
[Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Lutetium(III) nitrate hydrate | |
Weiß | |
(REO) | |
Lu(NO3)3·xH2O | |
UN1477 | |
Soluble in water. Slightly soluble in strong mineral acids. | |
[Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
360.98 | |
360.98 (Anhydrous) | |
Hygroskopisch |
100641-16-5 | |
Kristalline Aggregate | |
LuN3O9 | |
MFCD00150421 | |
lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate | |
APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N | |
Lutetium(3+);trinitrat;hydrat | |
16212852 | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H272-H315-H319-H335
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NITRATE, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-241-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen