Learn More
Lutetium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420470
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 100641-16-5 | LuN3O9 | 360.98 g/mol
Lutetium(III) nitrate hydrate is used in ceramics, glass, phosphors and in lasers. It finds application as a catalyst in petroleum cracking and to prepare laser crystal. Further, it is used in hydrogenation, alkylation and polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100641-16-5
Summenformel LuN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 360.98
MDL-Nummer MFCD00150421
InChI-Schlüssel APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 16212852
SMILES [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) nitrate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Lu(NO3)3·xH2O
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in strong mineral acids.
IUPAC-Name Lutetium(3+);trinitrat;hydrat
Formelmasse 360.98 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lutetium nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lutetium(III) nitrate hydrate
Name des Produkts
Lutetium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >