Learn More
Lutetium(III)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13760-81-1 | LuF3
128.00 CHF - 525.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13760-81-1 |
---|---|
Summenformel | LuF3 |
MDL-Nummer | MFCD00016191 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11480710
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044425.03 |
1 g |
128.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11490710
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044425.06 |
5 g |
525.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13760-81-1 | |
LuF3 | |
MFCD00016191 |
Spezifikation
Lutetium (III) fluoride | |
13760-81-1 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00016191 | |
231.97 | |
Geruchsneutral | |
8.3 g/mL |
1182°C | |
Pulver | |
LuF3 | |
UN3288 | |
99.9% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TOXISCHER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 237-355-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen