Learn More
Lutetium(III)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480710
Zum Warenkorb hinzufügen
Lutetium(III)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480710
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11480710
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044425.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13760-81-1 | LuF3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-81-1
Summenformel LuF3
MDL-Nummer MFCD00016191
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium (III) fluoride
Schmelzpunkt 1182°C
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 231.97
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 8.3 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP31L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number044425.03,044425.06
ChargennummerM23L007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number044425.03,044425.06
ChargennummerQ03J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number044425.03
ChargennummerQ18J054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog Number044425.03
ChargennummerC17N29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number044425.03,044425.06
Name des Produkts
Lutetium(III)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >