Learn More
Lutetium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10099-66-8
163.00 CHF - 598.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-66-8
MDL-Nummer MFCD00011099
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11378697
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035802.03
1 g
163.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11388697
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035802.06
5 g
598.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used as an additive for chemical industry, single crystal scintillators, carbon arc rods, PET scan detectors, high refractive index glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10099-66-8
MFCD00011099
Spezifikation
Lutetium(III) chloride
Ultra dry
Pulver
MFCD00011099
Soluble in water.
99.98%
Hygroskopisch
905°C (sublimation)
10099-66-8
(REO)
14,5615
281.33
Ampulle
3.98 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 233-240-1
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lutetium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals